Learn More
Corning™ Transportmedium
Artikelnummer. 16645562
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 mL
1 L
Packungsgröße:
6 Stück
600 Milliliter
Artikelnummer. 16645562
Marke: Corning™ 25500CI
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Corning™ Transportmedium ist eine isotonische, pH-neutrale Lösung, die schützende Proteine und Antibiotika zur Verhinderung von mikrobiellem Wachstum und Kontamination enthält
  • Diese isotonische, neutrale pH-Lösung enthält schützende Proteine/Antibiotika, um mikrobielles Wachstum zu verhindern, und Antimykotika, um eine Kontamination durch Hefe und Pilze zu verhindern
  • Nur für Verwendung in der Forschung oder zur Weiterverarbeitung
  • Nicht zur therapeutischen Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt.
  • Formulierung unter Verwendung der Endkonzentration von Inhaltsstoffen wie in der CDC-Richtlinie zum Ansetzen von Virustransportmedien beschrieben (SOP#: DSR-052-01)
  • Die Formulierung enthält Hanks‘ Balanced Salt Solution (HBSS) mit Ca und Mg (ohne Phenolrot), 2 % Hitze-inaktiviertes fetales Rinderserum, 100 μg/ml Gentamicin und 0,5 μg/ml Amphotericin B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Formuliert gemäß den CDC-Richtlinien zum Ansetzen von Virustransportmedien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen: Forschung, Weiterverarbeitung
Menge 6/Cs.
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Volumen (metrisch) 100 mL