Learn More
Corning™ Transportmedium
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16681563
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 L
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
16681563 1 L 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16681563 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 25500CM
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Corning™ Transportmedium ist eine isotonische, pH-neutrale Lösung, die schützende Proteine und Antibiotika zur Verhinderung von mikrobiellem Wachstum und Kontamination enthält
  • Diese isotonische, neutrale pH-Lösung enthält schützende Proteine/Antibiotika, um mikrobielles Wachstum zu verhindern, und Antimykotika, um eine Kontamination durch Hefe und Pilze zu verhindern
  • Nur für Verwendung in der Forschung oder zur Weiterverarbeitung
  • Nicht zur therapeutischen Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt.
  • Formulierung unter Verwendung der Endkonzentration von Inhaltsstoffen wie in der CDC-Richtlinie zum Ansetzen von Virustransportmedien beschrieben (SOP#: DSR-052-01)
  • Die Formulierung enthält Hanks‘ Balanced Salt Solution (HBSS) mit Ca und Mg (ohne Phenolrot), 2 % Hitze-inaktiviertes fetales Rinderserum, 100 μg/ml Gentamicin und 0,5 μg/ml Amphotericin B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Formuliert gemäß den CDC-Richtlinien zum Ansetzen von Virustransportmedien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen: Forschung, Weiterverarbeitung
Menge 6/Karton
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Volumen (metrisch) 1 L