Learn More
Brady™ Aufkleber für den Transport
Click to view available options
Material:
Aluminium, Polyester
Polyester
Höhe (metrisch):
100 mm
200 mm
297 mm
Menge:
250/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Richtlinie 2002/95/EG |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Druckempfindliches Acryl |
| Beschreibung | Laminiertes Polyester |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
| Höhe (metrisch) | 297 mm |
| Dicke | 0,099 mm |
| Breite (metrisch) | 297,00 mm |
| Mehr anzeigen |