Learn More
Brady™ Aufkleber für den Transport
Artikelnummer. 11770274
Click to view available options
Material:
Aluminium, Polyester
Polyester
Höhe (metrisch):
100 mm
200 mm
297 mm
Menge:
250/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Stück
Artikelnummer. 11770274
Marke: Brady™ 227796
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Alternate Part Number ADR 2.3-297*297-B7525
Material Aluminium, Polyester
Menge Je 1
Beschreibung Aluminium über laminiertem Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherheitsschilder für den Innen- und Außenbereich
Höhe (metrisch) 297 mm
Dicke 1,016 mm
Breite (metrisch) 297,00 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Diamantförmig
Angezeigter Text Giftiges Gas (entzündbar oder nicht entflammbar)
Produkttyp Zeichen
Farbe Schwarz auf Weiß