Learn More
Brady™ Aufkleber für den Transport
Artikelnummer. p-8001349
Click to view available options
Material:
Aluminium, Polyester
Kunststoff
Polyester
Höhe (metrisch):
100 mm
200 mm
297 mm
Menge:
250/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Stück
Artikelnummer. 11720274
Marke: Brady™ 227791
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Richtlinie 2002/95/EG
Alternate Part Number ADR 2.3-100*100-B7541
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Druckempfindliches Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 0,099 mm
Breite (metrisch) 100,00 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Diamantförmig
Angezeigter Text Giftiges Gas (entzündbar oder nicht entflammbar)
Produkttyp Sicherheitszeichen-Set
Farbe Schwarz auf Weiß