missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Transthyretin/Prealbumin Antibody (CL0290) [DyLight 405], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52905V
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Transthyretin/Prealbumin Monoclonal antibody specifically detects Transthyretin/Prealbumin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Transthyretin/Prealbumin | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| ATTR, HsT2651, PALBTBPA, Prealbumin, prealbumin, amyloidosis type I, thyroxine-binding prealbumin, transthyretin | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P02766, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 7276 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL0290 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur