Learn More
Transthyretin/Prealbumin Antibody (CL0290) [DyLight 488], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-52905G
Artikelnummer. 30296079
  • 770.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Transthyretin/Prealbumin Monoclonal antibody specifically detects Transthyretin/Prealbumin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Transthyretin/Prealbumin
Monoclonal
DyLight 488
ATTR, HsT2651, PALBTBPA, Prealbumin, prealbumin, amyloidosis type I, thyroxine-binding prealbumin, transthyretin
This antibody was developed using a recombinant protein derived from P02766, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Cancer
7276
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL0290
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified