Learn More
Novus Biologicals™ Transthyretin/Prealbumin Native Protein
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Zusammensetzung | 0.02 M Ammonium bicarbonate (NH4HCO3) |
| Gen-ID (Entrez) | 7276 |
| Molekulargewicht | MolecularWeight-theroretical: 60 kDa |
| Menge | 1 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Gen-Alias | ATTR, HsT2651, PALBTBPA, Prealbumin, prealbumin, amyloidosis type I, thyroxine-binding prealbumin, transthyretin |
| Gensymbol | TTR |
| Rekonstitution | Reconstitute with 1 mL sterile PBS. Care should be taken during reconstitution as the protein may appear as a film (at the bottom of the vial. Gently mix vial after reconstitution.) |
| Forschungskategorie | Cancer |
| Mehr anzeigen |