Learn More
Thermo Scientific™ Halter für Auffangsäulen-Kartuschen mit nanoViper-Anschlüssen
Artikelnummer. 13406836 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
30 μm (Anschluss)
75 μm (Anschluss)
Packungsgröße:
1 Stück
Länge (metrisch):
5 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße Länge (metrisch)
13406836 75 μm (Anschluss) 1 Stück -
13264509 30 μm (Anschluss) 1 Stück 5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13406836 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 164650
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Funktioniert mit praktisch allen Ventilen und Säulen von allen Herstellern.
NanoViper-Anschlüsse werden vormontiert und unter Hochdruck getestet. Thermo Scientific Trap Column Kartuschenhalter mit nanoViper-Anschlüssen greifen den Schlauch nicht an einer einzigen Stelle. Sie versiegeln an der Spitze ohne Ferrule. Dadurch erhalten nanoViper-Anschlüsse ihre UHPLC, was praktisch totvolumenfreie Funktionen zur Folge hat.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 75 μm (Anschluss)
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.