missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Trastuzumab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 30283093
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Dimensione della confezione:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Codice prodotto. Menge unitSize
30283093 100 μg 100 Mikrogramm
30284085 1 mg 1 Milligramm
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30283093

Marca: Invitrogen™ MA558325

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Monoclonal Antibody

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.

Trastuzumab with the brand name Herceptin, is an FDA-approved drug for HER2-targeted therapy for breast cancer. It is a recombinant humanized monoclonal antibody (IgG1 kappa). Trastuzumab binds to HER2 receptor present on the surface of HER2-positive tumour cells and suppresses the cells growth and proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen Trastuzumab Humanized
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 0.01% Tween 80, 8% sucrose and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias Herceptin
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.