Learn More
Thermo Scientific™ Hochwandige Gestelle für Precision™ Laborbäder
Artikelnummer. 15325917 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Probenflaschengestell
Röhrchentablett
Zur Verwendung mit (Geräte):
Precision 15 l-Schüttelwasserbad
Precision 27 l-Schüttelwasserbad
Precision™ Schüttelwasserbäder
Größe:
13 bis 25 mm
25 ml
50 ml
Groß
Klein
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Zur Verwendung mit (Geräte) Größe unitSize
15325917 Röhrchentablett Precision™ Schüttelwasserbäder 13 bis 25 mm 1 Stück
15335917 Probenflaschengestell Precision™ Schüttelwasserbäder 25 ml 1 Stück
15345917 Probenflaschengestell Precision™ Schüttelwasserbäder 50 ml 1 Stück
15325927 Probenflaschengestell Precision 15 l-Schüttelwasserbad Klein 1 Stück
15335927 Probenflaschengestell Precision 27 l-Schüttelwasserbad Groß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15325917 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3161597
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    790.00 €
    744.00 € / 1 Stück
    Sparen 46.00 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die hochwandigen Gestelle von Thermo Scientific werden mit den Precision Flachform-, Dubnoff- und Schüttel-Laborbädern der Modelle 25 oder 50 verwendet.
Halten Sie Reagenzgläser und Kolben mit Gestellen für Thermo Scientific™ Precision™ Wasserbäder in Position.
Röhrchengestell
  • Maße 5 x 10.2 Zoll (12.7x25.9 cm)
  • Fasst 10-13 bis 25 mm-Reagenzgläser
Probenflaschengestelle
  • Maße 12.7 x 25.9 cm 5 x 10.2Zoll)
  • 25 ml-Probenflaschengestell für18 Clips
  • 50 ml-Probenflaschengestell für10 Clips
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 ml, 50 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Precision™ Schüttelwasserbäder
Schüttelbewegung Hin- und herschwingend
Typ Röhrchentablett
Material Rostfreier Stahl
Größe 13 bis 25 mm