missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JULABO™ Schalen für Schüttelbäder
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
11 Erlenmeyerkolben, 250 bis 300 ml
15 Erlenmeyerkolben, 200 ml
32 Erlenmeyerkolben, 50 ml
45 Erlenmeyerkolben, 25 ml
5 Erlenmeyerkolben, 1000 ml
8 Erlenmeyerkolben, 500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Standardtrageschale für Erlenmeyerkolben
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SW22, SW23 Schüttelwasserbad |
| Typ | Träger-Tablett |
| Aufnahmevermögen | 15 Erlenmeyerkolben, 200 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur