Learn More
JULABO™ Schalen für Schüttelbäder
Artikelnummer. p-8002861
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
11 Erlenmeyerkolben, 250 bis 300 ml
15 Erlenmeyerkolben, 200 ml
32 Erlenmeyerkolben, 50 ml
45 Erlenmeyerkolben, 25 ml
5 Erlenmeyerkolben, 1000 ml
8 Erlenmeyerkolben, 500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10319530
Marke: JULABO™ 8970363
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Erlenmeyerkolben
  • Standardtrageschale für Erlenmeyerkolben
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SW22, SW23 Schüttelwasserbad
Typ Träger-Tablett
Aufnahmevermögen 15 Erlenmeyerkolben, 200 ml