Learn More
Trazodonhydrochlorid Lipomed
Artikelnummer. 30460818
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30460818 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460818 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMTZD1373HC100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Trazodonhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trazodone Hydrochloride
CAS 25332-39-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Trazodone Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C19 H22 Cl N5 O . Cl H
Synonym 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2 H)-one, 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2 H)-one, 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, monohydrochloride (9 CI), s-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2 H)-one, 2-[3-[4-(m-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, monohydrochloride (8 CI), AF 1161, Bimaran, Desyrel, KB 831, Mesyrel, Molipaxin, Pragmazone, Thombran, Tombran, Trazodone hydrochloride, Trazolan, Trittico
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2
IUPAC-Name 2-[3-[4-(3-Chlorphenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4 ]triazolo[4,3-a]pyridin-3-on;hydrochlorid
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 408.32
Menge 100 mg
Formelmasse 407.128 g/mol