missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trazodonhydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 17952525
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17952525 100 mg 100 Milligramm
17954625 1 g 1 Gramm
17963635 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17952525 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT718500100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 25332-39-2
Summenformel C19 H22 Cl N5 O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 408.32
Synonym 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, monohydrochloride (9CI), s-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 2-[3-[4-(m-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, monohydrochloride (8CI), AF 1161, Bimaran, Desyrel, KB 831, Mesyrel, Molipaxin, Pragmazone, Thombran, Tombran, Trazodone hydrochloride, Trazolan, Trittico
IUPAC-Name 2-[3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-ein; Hydrochlorid
SMILES Cl.Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Trazodone Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H22ClN5O.ClH/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-19(26)24-9-2-1-7-18(24)21-25;/h1-3,5-7,9,15H,4,8,10-14H2;1H
Formelmasse 407.128
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.