Learn More
TRBC1 Antibody (JOVI.1), DyLight 650, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18776971 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18776971 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18776971
Marke: Novus Biologicals NBP250355C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
TRBC1 Monoclonal antibody specifically detects TRBC1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen TRBC1
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon JOVI.1
Konjugat DyLight 650
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias BV05S1J2.2, TCRBC1, TRBC1 T cell receptor beta constant 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human HA1.7 TCR beta chain expressed on transgenic mouse cells.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 28639
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a