missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec™ TRC705 Safety Gloves

Artikelnummer. p-200110065
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
10 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30274565

Marke: Skytec™ SKG00015ED

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Outstanding cut resistance allowing protection in high risk applications. PU coating protects the hand from abrasion and grease, delivering effective long lasting grip.

  • Recycled Polyester
  • HPPE on the inside provides comfort and protection
  • Fully encapsulated steel with recycled polyester on the outside strengthens the protection against burrs and sharp edges
  • PU coating gives exceptional abrasion resistance and sensitivity allowing workers to handle small pieces
  • Reinforced thumb crotch enhances durability
  • RCS (Recycled Claim Standard) certified
  • 1 pair = 1 recycled 500 mL PET bottle
  • Seamless knit prevents irritation
  • Designed for easy movement and continuous wear

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A5, EN 388:2016 4X43E, EN 388:2016 + A1:2018 4X43E
Coating Material Foam Nitrile
Farbe Green, Black
Cut Resistance Rating Level E
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Steel Fiber
Produkttyp Cut-resistant Gloves
Größe Small
Norm EN 388 4X43E
Auskleidungsmaterial HPPE, Recycled Polyester
Länge (metrisch) 235 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt