missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec™ TRC715 Safety Gloves
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- Recycled Polyester
- HPPE on the inside provides comfort and protection
- Fully encapsulated steel with recycled polyester on the outside strengthens the protection against burrs and sharp edges
- Micro foam nitrile coating gives exceptional grip while allowing warm air and moisture from inside to escape
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A5, EN 388:2016 4X43E, EN 388:2016 + A1:2018 4X43E |
| Coating Material | Foam Nitrile |
| Farbe | Green, Black |
| Cut Resistance Rating | Level E |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Steel Fiber |
| Produkttyp | Cut-resistant Gloves |
| Größe | Größe 2X Large |
| Norm EN 388 | 4X43E |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur