Learn More
Skytec™ TRC715 Sicherheitshandschuhe
Artikelnummer. 30274640 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
10 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30274640 Groß 10 Paare
30274509 Klein 10 Paare
30274598 Mittel 10 Paare
30274596 Extragroß 10 Paare
30274626 2XL 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30274640 Lieferant Skytec™ Lieferanten-Nr. SKG00016EH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.54 €
    101.02 € / 10 Paare
    Sparen 49.52 €
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragende Schnittfestigkeit, die Schutz in risikoreichen Anwendungsbereichen ermöglicht. Atmungsaktiver, langlebiger und flexibler Handschuh, der auch bei öligen Bedingungen hervorragenden Halt bietet.
  • Recyceltes Polyester
  • HPPE im Inneren sorgt für Komfort und Schutz
  • Vollständig ummantelter Stahl mit recyceltem Polyester außen verstärkt den Schutz vor Graten und scharfen Kanten.
  • Die Mikroschaum-Nitrilbeschichtung sorgt für außergewöhnliche Griffigkeit und lässt gleichzeitig warme Luft und Feuchtigkeit von innen entweichen.
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Schneiden Sie A5, EN 388:2016 4X43E, EN 388:2016 + A1:2018 4X43E
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Grün, Schwarz
Cut Resistance Rating Stufe E
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Stahlfaser
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe Groß
Norm EN 388 4X43E
Auskleidungsmaterial HPPE, recyceltes Polyester
Länge (metrisch) 255 mm