Learn More
Treacher Collins syndrome protein Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 470.00 €
Spezifikation
Antigen Treacher Collins syndrome protein
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Form Purified
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18393887
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-03784-20UL
20 μL
190.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18344255
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-03784-100UL
100 μL
470.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Descrizione
Descrizione
Treacher Collins syndrome protein Polyclonal specifically detects Treacher Collins syndrome protein in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
Specifica
Treacher Collins syndrome protein
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
MFD1, nucleolar trafficking phosphoprotein, TCS1, Treacher Collins syndrome protein, Treacher Collins-Franceschetti syndrome 1, treacle, treacle protein
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 659-958 of human Treacher Collins syndrome protein (NP_001008657.1).
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
6949
IgG
Affinity purified
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.