missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TREM1 Antibody (L5-B8.2A12.3A12), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
TREM1 Monoclonal specifically detects TREM1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TREM1 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | L5-B8.2A12.3A12 |
| Konjugat | APC |
| Verdünnung | Flow Cytometry |
| Gen-Alias | CD354 antigen, TREM-1Triggering receptor expressed on monocytes 1, triggering receptor expressed on myeloid cells 1, triggering-receptor TREM1 |
| Gensymbole | TREM1 |
| Wirtsspezies | Rat |
| Immunogen | Mouse TREM-1 Fc fusion protein. |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?