missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TREML2/TLT-2 Antibody (001), DyLight 594 , Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-89948DL594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TREML2/TLT-2 Monoclonal antibody specifically detects TREML2/TLT-2 in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
| TREML2/TLT-2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| C6orf76, dJ238O23.1, FLJ13693, MGC149715, MGC149716, TLT2, TLT-2, trem-like transcript 2 protein, triggering receptor expressed on myeloid cells-like 2, triggering receptor expressed on myeloid cells-like protein 2, UNQ6268/PRO20473 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human TREML2/TLT-2 (NP_079083.2; Met1-Ser268). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 001 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 79865 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur