missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TREML2/TLT-2 Antibody (656906), PE/Atto594, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB6707PEATT594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TREML2/TLT-2 Monoclonal antibody specifically detects TREML2/TLT-2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| TREML2/TLT-2 | |
| Monoclonal | |
| PE/ATTO 594 | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 79865 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry | |
| 656906 | |
| Flow Cytometry | |
| C6orf76, dJ238O23.1, FLJ13693, MGC149715, MGC149716, TLT2, TLT-2, trem-like transcript 2 protein, triggering receptor expressed on myeloid cells-like 2, triggering receptor expressed on myeloid cells-like protein 2, UNQ6268/PRO20473 | |
| Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse TREML2/TLT-2, His25-Ala270, Accession # Q2LA85 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur