Learn More
Trenbolon, 1 mg/ml in Acetonitril, Lipomed
Artikelnummer. 30461252
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Unit Size
30461252 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30461252 Supplier Lipomed Supplier No. LPMTBL15291LA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Trenbolon, 1 mg/ml in Acetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Trenbolone
CAS 10161-33-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Trenbolone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H22 O2
Konzentration 1 mg/mL
Synonym (17 beta)-17-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one, 17 beta-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one, (+)-Trenbolone, 17 beta-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17 beta-Trenbolone, 9,10,11,12-Dehydro-19-nortestosterone, RU 2341, Trenbolone, Trienbolone, beta-Trenbolone, Trenbolone Acetate Related Compound B
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES C[C@]12 C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3 [C@@H]1 CC[C@@H]2 O
IUPAC-Name (8S,13S,14S,17S)-17-Hydroxy-13-methyl-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-on
Solvent or Matrix Acetonitril
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 270.37
Menge 1 mL
Formelmasse 270,162 g/mol