missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trenbolonacetat, Lipomed

Artikelnummer. 30458462
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458462 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30458462 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMTBL152850
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.

Trenbolonacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Trenbolone Acetate
CAS 10161-34-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Trenbolone Acetate
Versandbedingung Eis-Pk. (-20 °C)
Summenformel C20 H24 O3
Synonym Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, acetate (7 CI,8 CI), (17β)-17-(Acetyloxy)estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Acetoxy-Δ4,9,11-estratrien-3-one, 17β-Acetoxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one 17-acetate, 3-Oxo-17β-acetoxyestra-4,9,11-triene, Component T-H, Component T-S, Finaplix, Finaplix H, Finaplix-S, RU 1697, Trenbolone acetate, Trienbolone acetate
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12 C
IUPAC-Name [(8S,13S,14S,17S)-13-Methyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]acetat
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 312.4
Menge 50 mg
Formelmasse 312,1725 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.