Learn More
Trenbolon-d5, TRC
Product Code. 30449404
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Unit Size:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30449404 1 mg 1 Milligramm
30454790 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30449404 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT7190021MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Trenbolone-d5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C18H17D5O2
Menge 1 mg
Synonym (17β)-17-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one-d5, (+)-Trenbolone-d5, 17β-Hydroxyestra- 4,9,11-trien-3-one-d5, 17β-Trenbolone-d5, 9,10,11,12-Dehydro-19- nortestosterone-d5, RU 2341-d5, Trenbolone-d5, Trienbolone-d5, β-Trenbolone-d5
SMILES O[C@@H]1[C@@]2(C)C=CC3=C4C(C([2H])([2H])C[C@@]3([H])[C@]2([H])CC1)=C([2H])C(C([2H])([2H])C4)=O
Molekulargewicht (g/mol) 275.4
Reinheit (%) >95