Learn More
Invitrogen™ Trenbolone Polyclonal Antibody
Beschreibung
Working Concentration: 0.25 μg/mL. Sensitivity: 10 ng/mL Alpha trenbolone produces 93% inhibition in a competitive ELISA employing 17αTrenbolone polyclonal antibody.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Trenbolone |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 9.59 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 |
| Gen-Alias | 17-beta-Trenbolone; 17beta-Trenbolone; C18H22O2; Trenbolonum; Trienbolone |
| Wirtsspezies | Sheep |
| Immunogen | 17a-Trenbolone(3)-BTG. |
| Reinigungsverfahren | Purified |
| Mehr anzeigen |