Learn More
Tretinoin, Mikromol™
Beschreibung
Tretinoin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tretinoin |
| CAS | 302-79-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Tretinoin |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C20 H28 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Tretinoin, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid, Retinoic acid, Isotretinoin Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+ |
| SMILES | C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC-Name | (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid |
| Mehr anzeigen |