missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRF-1 Antibody (SR1896), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18662335 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18662335 100 μg 100 Mikroliter
18694054 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18662335

Marke: Novus Biologicals NBP321712100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

TRF-1 Monoclonal antibody specifically detects TRF-1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TRF-1
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1896
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias NIMA-interacting protein 2, PIN2hTRF1-AS, Telomeric protein Pin2/TRF1, telomeric repeat binding factor (NIMA-interacting) 1, telomeric repeat binding factor 1, telomeric repeat binding protein 1, telomeric repeat-binding factor 1, TERF1, TRBF1, TRF1FLJ41416, TRFt-TRF1, TTAGGG repeat-binding factor 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human TRF-1 (Uniprot #: P54274)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7013
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.