missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRF-1 Antibody (TRF-78) - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18564313 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
Packungsgröße:
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18564313 0.025 mL 25 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18564313

Marke: Novus Biologicals NB10017010.025ml

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

TRF-1 Monoclonal specifically detects TRF-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Microarray.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TRF-1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon TRF-78
Konzentration 2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 2-4 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Microarray
Gen-Zugriffsnummer P54274
Gen-Alias NIMA-interacting protein 2, PIN2hTRF1-AS, Telomeric protein Pin2/TRF1, telomeric repeat binding factor (NIMA-interacting) 1, telomeric repeat binding factor 1, telomeric repeat binding protein 1, telomeric repeat-binding factor 1, TERF1, TRBF1, TRF1FLJ41416, TRFt-TRF1, TTAGGG repeat-binding factor 1
Gensymbole TERF1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human TRF1 protein produced in baculovirus.
Molekulargewicht des Antigens 70 kDa
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7013
Testspezifität TRF1 (TRF-78)
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.