Learn More
Tri(1-naphthyl)phosphine, +96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10232333 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10232333 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10232333 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 390160010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3411-48-1
Summenformel C30H21P
Molekulargewicht (g/mol) 412.47
MDL-Nummer MFCD00046400
InChI-Schlüssel DMEUUKUNSVFYAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri 1-naphthyl phosphine, tri-1-naphthylphosphine, tri naphthalen-1-yl phosphine, tris 1-naphthyl phosphine, tris naphthalen-1-yl phosphane, trinaphthyl phosphine, tri-1-naphtylphosphine, tri-1-napthylphosphine, acmc-1cp9e, tri naphthalen-1-yl phosphane
PubChem CID 271443
IUPAC-Name tris(naphthalen-1-yl)phosphane
SMILES C1=CC2=CC=CC(P(C3=CC=CC4=CC=CC=C34)C3=C4C=CC=CC4=CC=C3)=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri(1-naphthyl)phosphine
Schmelzpunkt 265.0°C to 268.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96+%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 412.47
Reinheit (%) ≥96%
Physikalische Form Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tri(1-naphthyl)phosphine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.