Learn More
Tri(1-naphthyl)Phosphin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384348
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
50 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11384348 50 g -
11314358 0.5 g 0.50 Gramm
11304358 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384348 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042304.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 3411-48-1 | C30H21P | 412.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3411-48-1
Summenformel C30H21P
Molekulargewicht (g/mol) 412.47
MDL-Nummer MFCD00046400
InChI-Schlüssel DMEUUKUNSVFYAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri 1-naphthyl phosphine, tri-1-naphthylphosphine, tri naphthalen-1-yl phosphine, tris 1-naphthyl phosphine, tris naphthalen-1-yl phosphane, trinaphthyl phosphine, tri-1-naphtylphosphine, tri-1-napthylphosphine, acmc-1cp9e, tri naphthalen-1-yl phosphane
PubChem CID 271443
IUPAC-Name Trinaphthalen-1-ylphosphan
SMILES C1=CC2=CC=CC(P(C3=CC=CC4=CC=CC=C34)C3=C4C=CC=CC4=CC=C3)=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri (1-naphthyl)phosphine
Schmelzpunkt 265°C to 268°C
Menge 50 g
Formelmasse 412.47
Physikalische Form Pulver