Learn More
Triammoniumcitrat, extra rein, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10498200 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
25 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10498200 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
10375260 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
12414310 25 kg Kunststoffkeg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10498200 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/4080/53
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 3458-72-8
Summenformel C6H17N3O7
Molekulargewicht (g/mol) 243.22
MDL-Nummer 36406
InChI-Schlüssel YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Triammonium 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 185 °C
Farbe Weiß
pH 7 bis 8
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 243,22 g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid, triammonium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.