Learn More
α-tri-Calciumphosphat, puriss. p.a., ≥75 % α bis Phasenbasis, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15625770 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15625770 10 g Poly-Flasche 10 Gramm
15615770 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15625770 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 5373710G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puriss., p.a., ≥ 75 % α-Phasenbasis (Sinterpulver)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-87-4
Summenformel Ca3O8P2
Molekulargewicht (g/mol) 310.174
MDL-Nummer MFCD00015984
InChI-Schlüssel QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Synonym Calciumphosphat, Tricalciumphosphat, Tricalcium-Diphosphat, Calcigenol, einfach, Calciumorthophosphat, Tribasisches Calciumphosphat, Kaliumphosphat, tribasisch, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic
PubChem CID 24456
ChEBI CHEBI:9679
IUPAC-Name Tricalcium;diphosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Tricalciumphosphat
Schmelzpunkt 1670 °C
Menge 10 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 310.18 mol
Reinheit (%) ≥75 % α auf Phasenbasis (Sinterpulver)
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Sinterpulver
Dichte 3.27 g/cm3