Learn More
BOLA Tri-Clamp GL-Adaptor
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
16 mm
32 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Fitting made of PTFE for transition of Tri-Clamp as per DIN 32 676 to a GL-threaded neck.
- Universal chemical resistance, the flowing product is only exposed to PTFE.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Innendurchmesser (metrisch) | 32 mm |
| Gewindegröße | GL 25 |
| Farbe | White |