Learn More
Cole-Parmer™ Tri-Clamp PTFE-Dichtung
Artikelnummer. 11756354 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
PTFE
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material
11756354 PTFE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11756354 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 3053884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00 €
    216.82 € / 1 Stück
    Sparen 13.18 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schützen Ihrer Pumpe, Ventile und anderen Komponenten in der Flüssigkeitsleitung
  • Vorfilter vor kritischen Membranfiltern
  • Erzeugen von Turbulenzen für eine verbesserte Masse- oder Wärmeübertragung
  • Reinigen in Chromatographie-Anwendungen
  • PTFE-Dichtungen bieten die beste chemische Kompatibilität
  • Außergewöhnliche Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Korrosion und Spannungsrissbildung
  • PTFE-Dichtungen erfüllen höchste Anforderungen in pharmazeutischen, Lebensmittel- und chemischen Anwendungen
  • Verwenden von Dichtungen bei Temperaturen von -450 bis +550 °F (-268 bis +288 °C)
  • Siebdichtungen sind so konstruiert, dass sie mit Standard-Sanitärklammerdichtungen austauschbar sind
  • Dichtungen sind in platinvernetztem Silikon, Viton™, EPDM, PTFE und Tuf-Stahl in Maschenöffnungen von 10, 20, 40, 60 und 100 erhältlich
  • Siebgewebe besteht aus Edelstahl 316L
  • Dichtungen erfüllen die Kriterien nach USP Klasse VI, USDA, 3-A und cGMP
  • FDA-konform
  • Alle Dichtungen sind frei von Komponenten tierischen Ursprungs
Spezifikation
Beschreibung PTFE-Dichtung, 100 MESH, Größe: 1 Zoll
Material PTFE
Format 140 Mikron