Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Becher mit drei Ausgussecken
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
800 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Ausreichend robust für Autoklavieren und Wiederverwendung, trotzdem kostengünstig genug für den Einmalgebrauch
- Dreieckiger Rand für tropfsicheres Ausgießen. Robust genug zum Autoklavieren und Wiederverwenden und dennoch günstig genug für den Einmalgebrauch. Leicht ablesbare Graduierungen in l und ml
- Genauigkeit bis ± 5.0 %
- 10 ml-Graduierungen
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±5 % |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für die am häufigsten gebrauchten Säuren, Laugen und Lösungsmitteln |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Ja |
| Graduated | Ja |