Learn More
Sampling Systems Tri-Ferrule-Flasche
Artikelnummer. 31703046 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31703046 100 mL 1 Stück
31703045 1 mL 1 Stück
31703040 10 mL 1 Stück
31703041 2 mL 1 Stück
31703044 25 mL 1 Stück
31703042 5 mL 1 Stück
31703043 50 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31703046 Lieferant Sampling Systems Lieferanten-Nr. A816100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.84 €
    149.17 € / 1 Stück
    Sparen 59.67 €
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Sampling Systems Die Tri-Ferrule-Flaschen eignen sich perfekt zur Aufbewahrung kleiner Mengen von Pulvern und Flüssigkeiten.
  • Diese hochwertigen Behälter sind ideal, wenn Sie einen kleinen, luftdichten Behälter benötigen. Sie sind in einer breiten Palette von Größen von 1 ml bis 100 ml erhältlich.
  • Standardmäßig wird der Behälter komplett mit Deckel, Klemme und Silikondichtung geliefert. EPDM, Viton , und PTFE-Dichtungen sind ebenfalls erhältlich.
  • Anwenderfreundlich
  • Dank des spaltfreien Designs und der hochwertigen Verarbeitung lassen sie sich leicht reinigen. GMP Die
  • Qualität – hergestellt aus hochglanzpoliertem Edelstahl 316L.
  • Schnelle Lieferung – über 1 Million Lagerartikel. Lieferung fast überall innerhalb von 1-2 Tagen.
  • Kaufen Sie mit Vertrauen – über 10.000 zufriedene Kunden weltweit.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Farbe Silber
Material Edelstahl (316L)
Closure Included Ja
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Kapazität (angloamerikanisch) 3,38 oz.
Form Zylindrisch
Produkttyp Metallaufbewahrungsflasche