missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tri(m-tolyl)phosphin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11438316
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11438316 1 g 1 Gramm
11448316 5 g 5 Gramm
11458316 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11438316 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15372.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 6224-63-1 | C21H21P | 304.373 g/mol

Tri(m-tolyl)phosphine is used in suzuki reaction. It acts as a ligand which is used in organometallic chemistry.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Tri(m-toluol)phosphin wird bei der Suzuki-Reaktion verwendet. Es fungiert als Ligand, der in der organometallischen Chemie Anwendung findet.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Luftempfindlich. Vor nicht kompatiblen Materialien wie Oxidationsmitteln geschützt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6224-63-1
Summenformel C21H21P
Molekulargewicht (g/mol) 304.373
MDL-Nummer MFCD00008532
InChI-Schlüssel LFNXCUNDYSYVJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-m-tolylphosphine, tris 3-methylphenyl phosphine, tri m-tolyl phosphine, phosphine, tris 3-methylphenyl, tris m-tolyl phosphine, phosphine, tri-m-tolyl, tris 3-methylphenyl phosphane, tris 3-tolyl phosphine, tri-m-tolyl-phosphane, tri-m-tolylphosphane
PubChem CID 80362
IUPAC-Name tris(3-methylphenyl)phosphan
SMILES CC1=CC(=CC=C1)P(C2=CC=CC(=C2)C)C3=CC=CC(=C3)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tri(m-tolyl)phosphine
Schmelzpunkt 99°C to 101°C
Menge 1 g
Beilstein 658863
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 304.37
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.