Learn More
Tri-n-Butylphosphit, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11353456 100 mL 100 Milliliter
11363456 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353456 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14307.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 102-85-2 | C12H27O3P | 250.319 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Tributylphosphit kann als Modellschmierstoffadditiv eingesetzt werden, und seine Oberflächenchemie bei Fe3O4 im Ultrahochvakuum wird untersucht. Wird als Schmiermittel, Konservierungsmittel, Wärmestabilisator und Verstärkersubstanz verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln, Luft, Wasser/Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-85-2
Summenformel C12H27O3P
Molekulargewicht (g/mol) 250.319
MDL-Nummer MFCD00009437
InChI-Schlüssel XTTGYFREQJCEML-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-n-butyl phosphite, phosphorous acid, tributyl ester, tributoxyphosphine, tributylfosfit, butyl phosphite c4h9o 3p, tributylfosfit czech, tributylphosphite, phosphorus tributoxide p obu 3, tri-n-butylphosphite, 1-butanol, 1,1',1-phosphinidynetri
PubChem CID 7623
IUPAC-Name Tributylphosphit
SMILES CCCCOP(OCCCC)OCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyl phosphite
Schmelzpunkt -80°C
Dichte 0.915
Siedepunkt 125°C to 128°C (10 mmHg)
Flammpunkt 82°C (179°F)
Brechungsindex 1.432
Menge 100 mL
Beilstein 1703866
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 250.32
Reinheit (%) 94%