Learn More
Tri-n-butylallylphosphoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30456909
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456909 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456909 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7732405G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butylallylphosphonium Bromide
CAS 55894-18-3
Summenformel C15H32BrP
Menge 5 g
Synonym Allyltri-n-butylphosphonium Bromide, NSC 222446, Tributyl-2-propenylphosphonium Bromide, Allyltributylphosphonium Bromide, Tributyl-2-propen-1-ylphosphonium Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C15H32P.BrH/c1-5-9-13-16(12-8-4,14-10-6-2)15-11-7-3;/h8H,4-7,9-15H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES C=CC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
IUPAC-Name Allyltributylphosphoniumbromid
Molekulargewicht (g/mol) 323.29
Formelmasse 322.14