Learn More
Tri-n-butylzinnhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463900
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463900 50 g 50 Gramm
11453900 10 g -
11440883 25 g 25 Gramm
11450883 100 g 100 Gramm
11473900 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11463900 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13298.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 688-73-3 | C12H27Sn | 290.058 g/mol
Tri-n-butyltin hydride is used as a radical reagent in reductive cleavage, radical dehalogenation and intramolecular radical cyclization. It also promotes intramolecular cyclization leading to isoxazolo-benzaulene ring system. Further, it acts as a reducing agent for the conversion of alkyl halides to hydrocarbons. In addition to this, it is used in a veterinary anthelmintic for poultry and an intermediate to make other butyltin compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tri-n-Butyltin-Hydrid wird als radikales Reagenz bei reduktiver Spaltung, radikaler Dehalogenierung und intramolekularer Radikalzyklisierung verwendet. Fördert auch die intramolekulare Zyklisierung, die zum Isoxazolo-Benzaulen-Ringsystem führt. Darüber hinaus wirkt es als Reduktionsmittel für die Umwandlung von Alkylhalogeniden in Kohlenwasserstoffe. Wird darüber hinaus in einem Veterinäranthelminthikum für Geflügel und einem Zwischenprodukt zur Herstellung anderer Butylzin-Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 688-73-3
Summenformel C12H27Sn
Molekulargewicht (g/mol) 290.06
MDL-Nummer MFCD00009416
InChI-Schlüssel PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylstannanyl, tributlytin, tributylstannic hydride, tributyl tin, tri-n-butylstannane hydride, unii-4xdx163p3d, tin, tri-n-butyl-, hydride, tri-n-butylstannyl radical, stannane, tri-n-butyl-, hydride, tributyl-tin
PubChem CID 3032732
IUPAC-Name Tributylzinn
SMILES CCCC[Sn](CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyltin hydride
Schmelzpunkt 0°C to 1°C
Dichte 1.098
Siedepunkt 68°C to 74°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt 40°C (104°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.473
Menge 50 g
UN-Nummer UN2929
Beilstein 3587329
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 291.07
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tri-n-butyltin hydride, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tri-n-butyltin hydride