Learn More
Tri-n-Butylzinnisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15461818
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15461818 1 g 1 Gramm
15471818 5 g 5 Gramm
15481818 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461818 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55526.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 681-99-2
Summenformel C13H27NOSn
Molekulargewicht (g/mol) 332.075
MDL-Nummer MFCD08272321
InChI-Schlüssel YGUNDMHXMXDGII-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyltin isocyanate, tributyl isocyanato stannane, stannane, isocyanato tributyl, tri-n-butyltin isocyanate, tributylstannyl isocyanate, tributyltin isothiocyanate, stannane, tributylisocyanato, tin, tributyl-, isothiocyanate, tri-n-butylisocyanatotin, acmc-20ajf1
PubChem CID 120323
IUPAC-Name Tributyl(isocyanat)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyltin isocyanate
Farbe Farblos
Dichte 1.203 g/mL
Siedepunkt 297°C
Flammpunkt 110°C (230°F)
Strukturformel [CH3(CH2)3]3SnNCO
Brechungsindex 1.489
Menge 1 g
UN-Nummer UN2788
Formelmasse 332.05
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit