Learn More
Tri-n-Hexylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480138
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480138 50 g 50 Gramm
11490138 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480138 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23716.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 102-86-3 | C18H39N | 269.517 g/mol
Tri-n-hexylamine is used as an extractant during isolation and purification of succinic acid from an escherichia coli fermentation broth in pharmaceutical industry. It is also used as an internal standard in screening of human hair specimens for designer drugs by ion mobility spectrometry. Further, it is involved in the synthesis of zinc oxide nanorods. In addition to this, it is used in the preparation of infrared luminescence nanohybrid films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tri-n-Hexylamin wird als Extraktionsmittel bei der Isolierung und Aufreinigung von Succinsäure aus einer Escherichia coli-Fermentationsbrühe in der pharmazeutischen Industrie verwendet. Es wird auch als interner Standard beim Screening menschlicher Haarproben auf Designerdrogen mittels Ionenmobilitätsspektrometrie verwendet. Darüber hinaus ist es an der Synthese von Zinkoxid-Nanostäbchen beteiligt. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Infrarot-Lumineszenz-Nanohybridfolien verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Chloroformiaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-86-3
Summenformel C18H39N
Molekulargewicht (g/mol) 269.517
MDL-Nummer MFCD00009523
InChI-Schlüssel DIAIBWNEUYXDNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-n-hexylamine, trihexylamine, 1-hexanamine, n,n-dihexyl, c6-c12 trialkylamine, amines, tri-c6-12-alkyl, amine,trihexyl, 1-hexanamine,n-dihexyl, 1-hexanamine,n,n-dihexyl
PubChem CID 66022
IUPAC-Name N,N-Dihexylhexan-1-amin
SMILES CCCCCCN(CCCCCC)CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-hexylamine
Schmelzpunkt <-75°C
Dichte 0.798
Siedepunkt 263°C to 265°C
Flammpunkt 144°C (291°F)
Brechungsindex 1.4415
Menge 50 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1755828
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 269.52
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tri-n-hexylamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-dihexyl-1-hexanamine