Learn More
Tri-n-Octylphosphinoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458913
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11458913 500 g 500 Gramm
11438913 25 g 25 Gramm
11448913 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11458913 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11062.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.60 €
    516.65 € / 500 Gramm
    Sparen 125.95 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 78-50-2 | C24H51OP | 386.645 g/mol
Tri-n-octylphosphine oxide is a solvent used in the extraction of metals, especially uranium, zirconium and hafnium. It is also used as an auxiliary reagent in the solvent extraction of metals. It is also used to extract hydrogen bonding organic compounds. Further, it is useful as a capping ligand for the production of quantum dots, such as those consisting of cadmium selenide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tri-n-Octylphosphinoxid ist ein Lösungsmittel, das bei der Extraktion von Metallen, insbesondere Uran, Zirkonium und Hafnium, verwendet wird. Wird auch als Hilfsreagenz bei der Lösungsmittelextraktion von Metallen verwendet. Wird auch zur Extraktion von wasserstoffbindenden organischen Verbindungen verwendet. Ist darüber hinaus als Deckelligand für die Herstellung von Quantenpunkten, die z. B. aus Cadmiumselenid bestehen, nützlich.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Toluol und Hexan. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-50-2
Summenformel C24H51OP
Molekulargewicht (g/mol) 386.645
MDL-Nummer MFCD00002083
InChI-Schlüssel ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym trioctylphosphine oxide, tri-n-octylphosphine oxide, topo, phosphine oxide, trioctyl, cyanex 921, hostarex px 324, trioctyl phosphine oxide, trioctylphosphane oxide, trioctylphosphino-1-one, acmc-209peg
PubChem CID 65577
IUPAC-Name 1-Dioctylphosphoryloctan
SMILES CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Specifications
Chemischer Name oder Material Tri-n-octylphosphine oxide
Schmelzpunkt 52°C to 57°C
Dichte 0.88
Siedepunkt 212°C to 213°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt 252°C (486°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 g
Beilstein 1796648
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,toluene and hexane. Insoluble in water.
Formelmasse 386.65
Reinheit (%) 98%