Learn More
Tri-n-Butyl-Borat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352588
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352588 50 g 50 Gramm
11362588 250 g 250 Gramm
11348237 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352588 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 022974.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 688-71-1 | C9H21BO3 | 188.074 g/mol
Tri-n-propyl borate is used as solvents or catalysts for the production of resins, waxes, paints and varnishes, antioxidants, flame retardants. It is also used for petroleum products, tackifiers for silicone elastomers, stabilizers and binders for rubbers or plastics and as cross-linking agents in polymerization processes. They are are used in welding fluxes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 688-71-1
Summenformel C9H21BO3
Molekulargewicht (g/mol) 188.074
MDL-Nummer MFCD00009366
InChI-Schlüssel LTEHWCSSIHAVOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-n-propyl borate, tripropoxyborane, boron propoxide, propyl orthoborate, tris propoxy borane, boric acid h3bo3 , tripropyl ester, tripropyl orthoborate, boric acid, tripropyl ester, propyl borate, pro 3b, boric acid tri-n-propyl ester
PubChem CID 12711
IUPAC-Name Borsäuretripropylester
SMILES B(OCCC)(OCCC)OCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-propyl borate
Farbe Farblos
Dichte 0.861g/mL
Siedepunkt 175°C to 177°C
Flammpunkt 32° (90°F)
Strukturformel (C3H7O)3B
Brechungsindex 1.3950
Menge 50 g
UN-Nummer UN3272
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents; Decomposes in water
Formelmasse 188.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig