Learn More
Tri-n-propyl-orthoformat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11452897 100 g 100 Gramm
11432897 5 g 5 Gramm
11442897 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452897 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15503.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 621-76-1 | C10H22O3 | 190.283 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-76-1
Summenformel C10H22O3
Molekulargewicht (g/mol) 190.283
MDL-Nummer MFCD00015214
InChI-Schlüssel RWNXXQFJBALKAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tripropyl orthoformate, tri-n-propyl orthoformate, orthoformic acid tripropyl ester, 1-dipropoxymethoxy propane, unii-z8f0df6af9, propane, 1,1',1-methylidynetris oxy tris, z8f0df6af9, tripropoxymethane, tripropylorthoformate
PubChem CID 69311
IUPAC-Name 1-(Dipropoxymethoxy)propan
SMILES CCCOC(OCCC)OCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-propyl orthoformate
Dichte 0.886
Siedepunkt 106°C to 108°C (40 mmHg)
Flammpunkt 72°C (161°F)
Brechungsindex 1.407
Menge 100 g
Beilstein 1744249
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 190.28
Reinheit (%) 97%