Learn More
Tri-n-Propylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080661
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11404023
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10285.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 102-69-2 | C9H21N | 143.27 g/mol
Tri-n-propylamine is used as an chemical intermediate, organic solvent. It is used in the preparation of chemical compounds such as dyes, drugs, catalyst & other uses. It is used together with ruthenium in the electrochemiluminescence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tri-n-Propylamin wird als chemisches Zwischenprodukt, organisches Lösungsmittel, verwendet. Es wird bei der Herstellung von chemischen Verbindungen wie Farbstoffe, Medikamente, Katalysatoren sowie für andere Anwendungen verwendet. Es wird zusammen mit Ruthenium in der Elektrochemilumineszenz eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich (2.6 g/l) bei 20° C, Äther und Ethanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-69-2
Summenformel C9H21N
Molekulargewicht (g/mol) 143.27
MDL-Nummer MFCD00009363
InChI-Schlüssel YFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N
Synonym tripropylamine, tri-n-propylamine, n,n-dipropyl-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-dipropyl, propyldi-n-propylamine, tripropylammonium, tripropyl amine, npr3, n,n-dipropyl-1-propylamine, tripropylamin
PubChem CID 7616
ChEBI CHEBI:38880
IUPAC-Name tripropylamine
SMILES CCCN(CCC)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-propylamine
Schmelzpunkt -93°C
Dichte 0.755
Siedepunkt 156°C
Flammpunkt 34°C (93°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel (CH3CH2CH2)3N
Brechungsindex 1.416
Menge 250 mL
UN-Nummer UN2260
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2.6g/L) at 20°C,ether and ethanol.
Formelmasse 143.27
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tri-n-propylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tripropylamine