Learn More
Tri-O-acetyl-D-glucal, Mikromol™
Artikelnummer. 30049983
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049983 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049983 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3981.070025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3,4,6-Tri-O-acetyl-D-glucal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-O-acetyl-D-glucal
CAS 2873-29-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tri-O-acetyl-D-glucal
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H16 O7
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym D-arabino-Hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-, 3,4,6-triacetate, D-arabino-Hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-, triacetate (9CI), D-arabino-Hex-1-enopyranose, 1,2-dideoxy-, triacetate (8CI), 3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-dideoxy-D-arabino-hex-1-enopyranose, 3,4,6-Tri-O-acetyl-D-glucal, 3,4,6-Tri-O-acetylglucal, 3,4,6-Tris-O-acetyl-D-glucal, D-Glucal triacetate, Tri-O-acetylglucal, Triacetyl-D-glucal
InChI-Formel InChI=1S/C12H16O7/c1-7(13)17-6-11-12(19-9(3)15)10(4-5-16-11)18-8(2)14/h4-5,10-12H,6H2,1-3H3/t10-,11-,12+/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC-Name [(2R,3S,4R)-3,4-Diacetyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]methylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 272.2512
Menge 25 mg
Formelmasse 272,0896 g/mol