Learn More
Tri-O-acetyl-D-glucal, TRC
Artikelnummer. 30452392
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452392 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452392 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT76480025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-O-acetyl-D-glucal
CAS 2873-29-2
Summenformel C12 H16 O7
Menge 25 g
Synonym D-arabino-Hex-1-enitol','1,5-anhydro-2-deoxy-','3,4,6-triacetate, D-arabino-Hex-1-enitol','1,5-anhydro-2-deoxy-','triacetate (9CI), D-arabino-Hex-1-enopyranose','1,2-dideoxy-','triacetate (8CI), 3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-dideoxy-D-arabino-hex-1-enopyranose, 3,4,6-Tri-O-acetyl-D-glucal, 3,4,6-Tri-O-acetylglucal, 3,4,6-Tris-O-acetyl-D-glucal, D-Glucal triacetate, Tri-O-acetyl-D-glucal, Tri-O-acetylglucal, Triacetyl-D-glucal
InChI-Formel InChI=1S/C12H16O7/c1-7(13)17-6-11-12(19-9(3)15)10(4-5-16-11)18-8(2)14/h4-5,10-12H,6H2,1-3H3/t10-,11-,12+/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC-Name [(2R,3S,4R)-3,4-Diacetyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]methylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 272.2512
Formelmasse 272.0896